3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC0553-25G PC0553-5G
APOSPC0553-25GEA 168 EUR
APOSPC0553-25G APOSPC0553-5G
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formula: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235,12 g/mol
Pto. de fusión: 169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274359
Núm. CAS: 116965-16-3