4-Cloro-2-(trifluorometil)benzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0558-25G
PC0558-5G
PC0558-100G
APOSPC0558-25GEA
84.1
EUR
APOSPC0558-25G
APOSPC0558-5G
APOSPC0558-100G
4-Cloro-2-(trifluorometil)benzaldehído
4-Cloro-2-(trifluorometil)benzaldehído
Formula:
C₈H₄ClF₃O MW: 208.57 Pto. de inflamación: 86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03092987 Núm. CAS: 320-43-4 |