1-Fluoro-2-iodoethane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0560-5G PC0560-1G PC0560-25G
APOSPC0560-5GEA 56.7 EUR
APOSPC0560-5G APOSPC0560-1G APOSPC0560-25G
1-Fluoro-2-iodoethane 98%
1-Fluoro-2-iodoethane
Formula: C₂H₄FI
MW: 173.96 g/mol
Pto. Ebullición: 98…102 °C
Densidad: 2.136 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00748131
Núm. CAS: 762-51-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III