2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0561-100G PC0561-25G PC0561-5G
APOSPC0561-100GEA 408 EUR
APOSPC0561-100G APOSPC0561-25G APOSPC0561-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate
Formula: C₅H₃F₇O₂
Pto. Ebullición: 90…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00516928
Núm. CAS: 107551-72-4