2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde
PC0563-1G
PC0563-5G
PC0563-10G
APOSPC0563-1GEA
24.8
EUR
APOSPC0563-1G
APOSPC0563-5G
APOSPC0563-10G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
Formula:
C₈H₄F₂O₃ Pto. Ebullición: 62…64 °C Pto. de inflamación: 91,1 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00792419 Núm. CAS: 119895-68-0 |