3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0565-100G PC0565-25G
APOSPC0565-100GEA 656 EUR
APOSPC0565-100G APOSPC0565-25G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Formula: C₃H₃Cl₂F₃O₂
Pto. Ebullición: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038304
Núm. CAS: 1049731-87-4