Tris(perfluorobutil)amina for mass spectrometry
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluorotributilamina, Heptacosafluorotributilamina
PC0568-10X5G PC0568-5G PC0568-5X5G
APOSPC0568-10X5GEA 114 EUR
APOSPC0568-10X5G APOSPC0568-5G APOSPC0568-5X5G
Tris(perfluorobutil)amina for mass spectrometry
Tris(perfluorobutil)amina
Formula: C₁₂F₂₇N
Pto. Ebullición: 178…180 °C
Densidad: 1,88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000436
Núm. CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1