2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0576-1G PC0576-5G PC0576-10G
APOSPC0576-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0576-1G APOSPC0576-5G APOSPC0576-10G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₇ClFN
Pto. de fusión: 70…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055369
Núm. CAS: 124185-35-9