FCCP 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: FCCP, [4-(Trifluoromethoxy)phenyl]carbonohydrazonoyl dicyanide, [4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazono]malononitrile, Carbonyl cyanide 4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazone
PC0578-1G PC0578-250MG
APOSPC0578-1GEA 116 EUR
APOSPC0578-1G APOSPC0578-250MG
FCCP 95+%
FCCP
Formula: C₁₀H₅F₃N₄O
MW: 254,17 g/mol
Pto. de fusión: 174…175 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009699
Núm. CAS: 370-86-5
EINECS: 206-730-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II