Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trifluoromethanesulphinic acid Sodium Salt, Langlois Reagent
PC0579-5G PC0579-25G PC0579-100G
APOSPC0579-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0579-5G APOSPC0579-25G APOSPC0579-100G
Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formula: CHF₃O₂S
MW: 156.05 g/mol
Pto. de fusión: 350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092989
Núm. CAS: 2926-29-6