2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-dimethylbenzene
PC0582-1G
PC0582-250MG
APOSPC0582-1GEA
29
EUR
APOSPC0582-1G
APOSPC0582-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene
Formula:
C₈H₆F₄ MW: 178.13 g/mol Pto. Ebullición: 143…144 °C Pto. de fusión: 35…37 °C Pto. de inflamación: 47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012231 Núm. CAS: 703-87-7 UN: 1325 ADR: 4.1 III |