2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0592-250MG PC0592-1G
APOSPC0592-250MGEA 0 EUR
APOSPC0592-250MG APOSPC0592-1G
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃O₃
Pto. de fusión: 28…31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01091002
Núm. CAS: 146575-64-6