(R)-(+)-1-(4-Fluorofenil)etanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanol
PC0609-1G
PC0609-250MG
PC0609-5G
APOSPC0609-1GEA
198
EUR
APOSPC0609-1G
APOSPC0609-250MG
APOSPC0609-5G
(R)-(+)-1-(4-Fluorofenil)etanol 97%
(R)-(+)-1-(4-Fluorofenil)etanol
Formula:
C₈H₉FO MW: 140.16 g/mol Pto. Ebullición: 90…92 °C/6.75mmHg Densidad: 1.109 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03092997 Núm. CAS: 101219-68-5 |