(S)-(-)-4-Fluoro-α-metilbencilamina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
PC0613-25G
PC0613-5G
APOSPC0613-25GEA
603
EUR
APOSPC0613-25G
APOSPC0613-5G
(S)-(-)-4-Fluoro-α-metilbencilamina
(S)-(-)-4-Fluoro-α-metilbencilamina
Formula:
C₈H₁₀FN MW: 139.17 g/mol Pto. Ebullición: 76 °C/22mmHg Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 1.03 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03092999 Núm. CAS: 66399-30-2 UN: 2735 ADR: 8 II |