(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-(-)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluoromethanesulphonate), (R)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol Bis(trifluoromethanesulphonate), (R)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulphonate), (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate)
PC0614-25G
APOSPC0614-25GEA 142 EUR
APOSPC0614-25G
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) 98%
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate)
Formula: C₂₂H₁₂F₆O₆S₂
MW: 550,44 g/mol
Pto. de fusión: 80…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274615
Núm. CAS: 126613-06-7
UN: 3261
ADR: 8,II