(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulphonate), (S)-[1,1-Binaphthalene]-2,2-diyl bis(trifluoromethanesulphonate), (S)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol Bis(trifluoromethanesulphonate)
PC0615-25G
APOSPC0615-25GEA 195 EUR
APOSPC0615-25G
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
Formula: C₂₂H₁₂F₆O₆S₂
MW: 550,44 g/mol
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274615
Núm. CAS: 128544-05-8
UN: 3261
ADR: 8,II