1-Cloro-2-fluoro-3-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC063-5G PC063-25G PC063-1G
APOSPC063-5GEA 16.1 EUR
APOSPC063-5G APOSPC063-25G APOSPC063-1G
1-Cloro-2-fluoro-3-nitrobenceno 98%
1-Cloro-2-fluoro-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Pto. Ebullición: 106 °C/5mmHg
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069417
Núm. CAS: 2106-49-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III