1,1,1,2,3-Pentafluoropropane 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0638-25G
APOSPC0638-25GEA 548 EUR
APOSPC0638-25G
1,1,1,2,3-Pentafluoropropane 99%
1,1,1,2,3-Pentafluoropropane
Formula: C₃H₃F₅
Pto. Ebullición: 23 °C
Densidad: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236624
Núm. CAS: 431-31-2