Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0654-1G PC0654-5G
APOSPC0654-1GEA 109 EUR
APOSPC0654-1G APOSPC0654-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₃
Pto. de fusión: 336 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173369
Núm. CAS: 26893-12-9