Carmofur
Proveedor: Apollo Scientific
PC0659-1G PC0659-5G
APOSPC0659-1GEA 115 EUR
APOSPC0659-1G APOSPC0659-5G
Carmofur
Carmofur
Formula: C₁₁H₁₆FN₃O₃
Pto. de fusión: 110…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00866284
Núm. CAS: 61422-45-5