1,3-Difluoroacetone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC066-5G PC066-1G
APOSPC066-5GEA 331 EUR
APOSPC066-5G APOSPC066-1G
1,3-Difluoroacetone 98%
1,3-Difluoroacetone
Formula: C₃H₄F₂O
MW: 94,06 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C
Densidad: 1,307 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368665
Núm. CAS: 453-14-5
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II