4-Fluoro-D-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC0660-25G PC0660-5G
APOSPC0660-25GEA 0 EUR
APOSPC0660-25G APOSPC0660-5G
4-Fluoro-D-phenylalanine
4-Fluoro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063063
Núm. CAS: 18125-46-7