1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0670-500G
PC0670-100G
PC0670-1KG
APOSPC0670-500GEA
221
EUR
APOSPC0670-500G
APOSPC0670-100G
APOSPC0670-1KG
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenceno 98%
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenceno
Formula:
C₆H₃BrFI Pto. Ebullición: 80 °C/2,5mmHg Pto. de fusión: 34…38 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00042577 Núm. CAS: 136434-77-0 |