Ácido (2-(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-(trifluorometil)fenilborano
PC0677-100G PC0677-25G PC0677-5G
APOSPC0677-100GEA 130 EUR
APOSPC0677-100G APOSPC0677-25G APOSPC0677-5G
Ácido (2-(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Ácido (2-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₆BF₃O₂
MW: 189.93 g/mol
Pto. de fusión: 108…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236059
Núm. CAS: 1423-27-4