4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0681-1G PC0681-5G
APOSPC0681-1GEA 125 EUR
APOSPC0681-1G APOSPC0681-5G
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Pto. Ebullición: 116…118 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00833410
Núm. CAS: 57320-63-5
UN: 3265
ADR: 8,III