(Difluoromethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0683-1G PC0683-25G PC0683-5G
APOSPC0683-1GEA 40.6 EUR
APOSPC0683-1G APOSPC0683-25G APOSPC0683-5G
(Difluoromethyl)benzene 95%
(Difluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₆F₂
Pto. Ebullición: 133…139 °C
Densidad: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 35,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788488
Núm. CAS: 455-31-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II