4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0688-25G PC0688-5G PC0688-100G
APOSPC0688-25GEA 122 EUR
APOSPC0688-25G APOSPC0688-5G APOSPC0688-100G
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₀F₂O₂
Pto. de fusión: 103…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788493
Núm. CAS: 122665-97-8