Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0689-1G PC0689-5G
APOSPC0689-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0689-1G APOSPC0689-5G
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₄F₂O₂
Pto. Ebullición: 84…86 °C/8mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788494
Núm. CAS: 178312-47-5