Cloruro de 4-(trifluorometil)anilinio 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-α-α-Trifluoro-p-toluidina, clorhidrato, α-α-α-Trifluoro-p-toluidina HCl, 4-Aminobenzotrifluoruro, clorhidrato, 4-Aminobenzotrifluoruro HCl
PC0695-25G PC0695-5G
APOSPC0695-25GEA 342 EUR
APOSPC0695-25G APOSPC0695-5G
Cloruro de 4-(trifluorometil)anilinio 97%
Cloruro de 4-(trifluorometil)anilinio
Formula: C₇H₇ClF₃N
MW: 197,59 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007897
Núm. CAS: 90774-69-9
EINECS: 292-679-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III