4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2'-Fluorobiphenyl-4-yl)propan-1-one
PC0701-10G PC0701-1G
APOSPC0701-10GEA 168 EUR
APOSPC0701-10G APOSPC0701-1G
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone 97%
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone
Formula: C₁₅H₁₃FO
Pto. de fusión: 76…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236612
Núm. CAS: 37989-92-7