2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fluorouracil Related Compound F, 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one, 5-Fluoro-2-ethoxy-4-pyrimidinone
PC0704-25G
APOSPC0704-25GEA 65.4 EUR
APOSPC0704-25G
2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
Formula: C₆H₇FN₂O₂
MW: 158,13 g/mol
Pto. de fusión: 180…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265436
Núm. CAS: 56177-80-1
EINECS: 260-029-1