4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0715-5G PC0715-1G
APOSPC0715-5GEA 270 EUR
APOSPC0715-5G APOSPC0715-1G
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788503
Núm. CAS: 589-06-0