N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0719-5G
APOSPC0719-5GEA
168
EUR
APOSPC0719-5G
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
Formula:
C₁₃H₁₀FN MW: 199,23 g/mol Pto. Ebullición: 176 °C Pto. de fusión: 44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017971 Núm. CAS: 5676-81-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...