4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC0720-1G PC0720-5G
APOSPC0720-1GEA 80 EUR
APOSPC0720-1G APOSPC0720-5G
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
Formula: C₁₃H₉F₂N
Pto. de fusión: 63…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017950
Núm. CAS: 39769-09-0