Fluorocromato de piridinio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0727-25G PC0727-5G
APOSPC0727-25GEA 154 EUR
APOSPC0727-25G APOSPC0727-5G
Fluorocromato de piridinio 98%
Fluorocromato de piridinio
Formula: C₅H₆CrFNO₃
MW: 199.1 g/mol
Pto. de fusión: 165 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151617
Núm. CAS: 83042-08-4
UN: 1479
ADR: 5.1 II