Ácido 4-bromo-2,6-difluorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0737-100G PC0737-5G PC0737-25G
APOSPC0737-100GEA 210 EUR
APOSPC0737-100G APOSPC0737-5G APOSPC0737-25G
Ácido 4-bromo-2,6-difluorobenzoico
Ácido 4-bromo-2,6-difluorobenzoico
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237 g/mol
Pto. de fusión: 198…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094085
Núm. CAS: 183065-68-1