4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0738-1G PC0738-5G
APOSPC0738-1GEA 132 EUR
APOSPC0738-1G APOSPC0738-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂BrClF₂O
Pto. Ebullición: 222…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094086
Núm. CAS: 497181-19-8
UN: 3265
ADR: 8,II