Ácido (3,4-difluorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(3,4-difluorofenil)borano
PC0760-100G PC0760-25G PC0760-500G
APOSPC0760-100GEA 85.7 EUR
APOSPC0760-100G APOSPC0760-25G APOSPC0760-500G
Ácido (3,4-difluorofenil)metabórico 98%
Ácido (3,4-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Pto. de fusión: 305…310 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00807405
Núm. CAS: 168267-41-2