(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0769-1G PC0769-500MG PC0769-250MG
APOSPC0769-1GEA 63.8 EUR
APOSPC0769-1G APOSPC0769-500MG APOSPC0769-250MG
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
(S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃O
Pto. Ebullición: 73…76 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077845
Núm. CAS: 340-06-7