1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0772-25G PC0772-5G PC0772-100G
APOSPC0772-25GEA 205 EUR
APOSPC0772-25G APOSPC0772-5G APOSPC0772-100G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₂H₁₀F₈O₃S
MW: 386,26 g/mol
Pto. Ebullición: 157 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 44538 °C
Densidad: 1,5127 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00378586
Núm. CAS: 2264-00-8