4-Fluoro-m-toluonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0774-10G PC0774-50G
APOSPC0774-10GEA 58.2 EUR
APOSPC0774-10G APOSPC0774-50G
4-Fluoro-m-toluonitrilo 98%
4-Fluoro-m-toluonitrilo
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Pto. de fusión: 53…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788510
Núm. CAS: 185147-08-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III