6-Fluorothio-4-chromanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluorothiochroman-4-one
PC0776-25G PC0776-5G
APOSPC0776-25GEA 244 EUR
APOSPC0776-25G APOSPC0776-5G
6-Fluorothio-4-chromanone 97%
6-Fluorothio-4-chromanone
Formula: C₉H₇FOS
MW: 182,22 g/mol
Pto. de fusión: 89…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078488
Núm. CAS: 21243-18-5