2-Cloro-5-fluorobenzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0777-25G PC0777-5G
APOSPC0777-25GEA 56.7 EUR
APOSPC0777-25G APOSPC0777-5G
2-Cloro-5-fluorobenzaldehído 95%
2-Cloro-5-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
Pto. de fusión: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788511
Núm. CAS: 84194-30-9