3-(Pentafluorothio)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Aminophenylsulphurpentafluoride, 3-Aminophenylsulphur pentafluoride
PC0779-1G PC0779-25G PC0779-5G
APOSPC0779-1GEA 799 EUR
APOSPC0779-1G APOSPC0779-25G APOSPC0779-5G
3-(Pentafluorothio)aniline 97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₆F₅NS
Pto. Ebullición: 87 °C/3,2mmHg
Pto. de fusión: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674199
Núm. CAS: 2993-22-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III