4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Aminophenylsulphur pentafluoride
PC0780-1G PC0780-5G PC0780-25G
APOSPC0780-1GEA 50.9 EUR
APOSPC0780-1G APOSPC0780-5G APOSPC0780-25G
4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
4-(Pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₆F₅NS
MW: 219,18 g/mol
Pto. de fusión: 64…67 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01076203
Núm. CAS: 2993-24-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III