3-Bromophenylsulphur pentafluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC0782-1G PC0782-25G PC0782-5G
APOSPC0782-1GEA 348 EUR
APOSPC0782-1G APOSPC0782-25G APOSPC0782-5G
3-Bromophenylsulphur pentafluoride 95%
3-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄BrF₅S
MW: 283,06 g/mol
Densidad: 1,831 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425927
Núm. CAS: 672-30-0