3-Iodophenylsulphur pentafluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC0787-1G
APOSPC0787-1GEA 212 EUR
APOSPC0787-1G
3-Iodophenylsulphur pentafluoride
3-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₅IS
MW: 330,575 g/mol
Pto. Ebullición: 57 °C/0,75mmHg
Densidad: 2,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788513
Núm. CAS: 286947-67-9