(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0788-1G PC0788-5G
APOSPC0788-1GEA 355 EUR
APOSPC0788-1G APOSPC0788-5G
(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
(R)-(-)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃O
Pto. Ebullición: 98…99 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 25 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077844
Núm. CAS: 10531-50-7