4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0790-1G PC0790-5G PC0790-10G
APOSPC0790-1GEA 194 EUR
APOSPC0790-1G APOSPC0790-5G APOSPC0790-10G
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₅IS
MW: 330,600 g/mol
Pto. Ebullición: 50 °C/0,75mmHg
Pto. de fusión: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788514
Núm. CAS: 286947-68-0