3-(Pentafluorothio)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC0792-5G PC0792-1G PC0792-250MG
APOSPC0792-5GEA 1710 EUR
APOSPC0792-5G APOSPC0792-1G APOSPC0792-250MG
3-(Pentafluorothio)phenol
3-(Pentafluorothio)phenol
Formula: C₆H₅F₅OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788515
Núm. CAS: 672-31-1